1.03098
2,2′-Bipyridine
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
Sinónimos:
2,2′-Bipyridine, Reagents for Iron(II) and molybdenum, α,α′-Dipyridyl
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
70-72 °C
temperatura de transición
flash point 121 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
n1c(cccc1)c2ncccc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol): conforms
Sensitivity (to ferrous ion): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
131 °C - closed cup