Merck
91664
Supelco
Tridodecylmethylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
Sinónimos:
Methyltridodecylammonium nitrate
Seleccione un Tamaño
1 G
$615.000
$615.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$615.000
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)11]3N(NO3)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
599.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
$615.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Ensayo
≥99.0% (T)
≥99.0%
Formulario
powder
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.NO3/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;2-1(3)4/h5-37H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
AMIVMTKBZPOVKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tridodecylmethylammonium nitrate (TDMAN) is a nitrate ionophore which has good selectivity for nitrate more than chloride.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
TDMAN has been used in preparing liquid ion-selective electrode membrane during coulometric analysis of nitrate from fresh water samples.[1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Highly lipophilic electroactive component (nitrate ion-exchange) for solvent polymeric electrodes[2]; used in ion-selective field effect transistors[3]; Determination of nitrate in water, soil extracts and in agriculture by ion-selective electrode[4]
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thin layer coulometric determination of nitrate in fresh waters.
Sohail M
Analytica Chimica Acta, 744, 39-44 (2012)
S. Wakida et al.
Bunseki Kogaku, 38, 510-510 (1989)
D. Wegmann et al.
Mikrochim. Acta III, 1-1 (1984)
V. Kratochvil
Ceskoslovenska Hygiena, 31, 355-355 (1986)
Hemin Wang et al.
Analytica chimica acta, 1129, 136-142 (2020-09-07)
Traditional potentiometric NO3--selective electrodes suffer from a fundamental limitation of the Nernst slope (59.1 mV/dec at 25 °C) due to the relationship between the potential and the logarithmic of ionic activity. Herein, a coulometric signal readout is proposed instead of the