Merck
07295
Nitrate Ionophore VI
Selectophore, function tested
Sinónimos:
9-Hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetraazacycloeicosane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H60N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
516.80
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
InChI key
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipophilicity: log P = 8.3
New ionophore for online monitoring of nitrate obtains superior characteristics over all existing nitrate ionophores.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Detection limit: <200μg NO3-/L
Ion selectivity: logKpot(NO3/NO2):-1.2, logKpot(NO3/Cl):-2.5, logKpot(NO3/Br):-1.1, logKpot(NO3/HCO3):-3.2, logKpot(NO3/HPO4):-4.4, logKpot(NO3/SO4):-4.5
Nitrate ionophore VI may be used in polyvinyl chloride/dioctylsebacate (PVC/DOS) matrix using a highly sensitive piezoresitive silicon oxide cantilevers for determination of nitrates in soil.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Recommended Membrane Composition
5.2 wt% Nitrate ionophore VI (07295)
47.1 wt% Dibutyl phthalate (80100)
0.6 wt% Tetraoctylammonium chloride (87991)
47.1 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)