73732
2-Nitrophenyl octyl ether
Selectophore™, ≥99.0%
Sinónimos:
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.511
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
Clave InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?