Merck
87252
Supelco
Tetradodecylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)10CH2]4N(NO3)
Número de CAS:
Peso molecular:
753.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Ensayo
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formulario
flakes
mp
103-105 °C
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetradodecylammonium nitrate (TDDAN) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane.
TDDAN has been used as solvent in the preparation of microelectrodes based on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L. Campanella et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 26-27, 329-329 (1995)
Nitrate ion-selective sensor based on electrochemically prepared conducting polypyrrole films.
Sun, Bianting, and Peter G. Fitch.
Electroanalysis, 9.6, 494-497 (1997)
Ammonium-and nitrate-selective all-solid-state microelectrodes based on Agl-Ag~ 2O-V~ 2O~ 5 glass transducer.
Maminska, Renata, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 51.6, 899-899 (2006)