34143
Fumonisin Mixture
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Fumonisin mixture may be used as an analytical reference standard for the determination of fumonisin B1 and B2 in feed samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Nota de análisis
≥97.0% (HPLC) Fumonisin B1
≥94.0% (HPLC) Fumonisin B2
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.