Saltar al contenido
34071
T2-Toxin solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinónimos:
Epoxytrichothecene, Fusariotoxin T 2, Mycotoxin T 2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34O9
Número CAS:
Peso molecular:
466.52
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
availability
not available in USA
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C[C@]2([H])[C@]([C@]3(C)[C@@]4(OC4)[C@]([C@H](O)[C@H]3OC(C)=O)([H])O2)(COC(C)=O)C[C@@H]1OC(CC(C)C)=O
InChI
1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1
InChI key
BXFOFFBJRFZBQZ-QYWOHJEZSA-N
General description
T-2 Toxin is a mycotoxin of the trichothecene family.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)