34139
Fumonisin B1 solution
~50 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
Sinónimos:
FB1
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~50 μg/mL in acetonitrile: water
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](C)C[C@H](OC(C[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](OC(C[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](C)CCCC
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
Clave InChI
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?