HX0300
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Sinónimos:
Hexanes
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexanes, 98%, Practical
presión de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Formulario
liquid
color
APHA: ≤20
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temperatura de transición
flash point -22 °C
solubilidad
0.0095 g/L
densidad
0.66 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup