00500590
Chlorogenic acid
primary reference standard
Sinónimos:
1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Clave InChI
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.