Y0000569
Chlorogenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorogenic acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Clave InChI
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Descripción general
Chlorogenic acid belongs to the class of phenolic acid derivatives commonly found in higher plants. It is widely used as a highly valuable natural polyphenol compound, in consumer chemicals, medicine, food and beverage industries.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)