Merck
HSMGTKB
Roche
Kit de genotipado de ratón KAPA HotStart
Sinónimos:
genotipado, genotipado de ratón
Seleccione un Tamaño
1 EACH
$101.000
1 EACH
$630.000
$101.000
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
$101.000
1 EACH
$630.000
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
$101.000
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
usage
sufficient for 100 reactions (KK7351)
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions (KK7352)
sufficient for 500 reactions
Quality Level
shelf life
≤18 mo.
feature
dNTPs included
hotstart
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
genotyping: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Los kits de genotipado de ratón KAPA HotStart® incluyen el KAPA Express Extract, un sistema nuevo de tampón y proteasa termoestable que permite la extracción del ADN listo para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del tejido de ratón en menos de 15 minutos, y la mezcla de genotipado KAPA2G Fast con colorante, que contiene la ADN polimerasa biotecnológica obtenida mediante evolución directa para conseguir gran procesividad y velocidad extrema. La combinación de KAPA Express Extract y mezcla de genotipado KAPA2G Fast permite la extracción y la amplificación fiables de fragmentos de ADN de tejido de ratón en tan sólo 1 hora, en comparación con ≥1 día requerido con los protocolos convencionales. EL kit de genotipado de ratón KAPA HotStart está diseñado para la extracción y amplificación rápidas de ADN del tejido de ratón.
Application
El kit de genotipado de ratón KAPA HotStart® se ha utilizado para:
  • extracción y amplificación del tejido de la cola, la oreja o el dedo del pie de ratón.[1][2][3]
  • extracción y amplificación del ADN de otros tejidos animales[4][5]
Features and Benefits
Mayor rendimiento, tiempo de respuesta y fiabilidad
  • ADN listo para PCR generado en tan sólo 15 minutos.
  • Mínima manipulación, lo que reduce el riesgo de pérdida o contaminación de la muestra.
  • Plantilla suficiente para múltiples ensayos; fácil escalado para manipular muestras en un formato de 96 pocillos.
  • Amplificación rápida y fiable de fragmentos de ADN a través de una amplia variedad de contenidos de GC y longitudes de amplicón.
Supera los métodos de extracción en crudo y los kits comerciales
  • Tiempos de respuesta mayores
  • Mayor especificidad
  • Menor coste
Notas rápidas:
  • Extracto de ADN listo para PCR del tejido de la cola, la oreja o el dedo del pie de ratón en 15 minutos.
  • Diluya 10 veces el extracto de ADN antes de la PCR en Tris-HCl 10 mM (pH 8,0 - 8,5) y utilice 1 μl del ADN por cada 25 μl de reacción.
  • Los extractos son estables a -20°C durante >6 meses.
  • La mezcla de genotipado KAPA2G Fast (inicio en caliente) contiene la ADN polimerasa KAPA2G Fast genotecnológica para PCR rápida, junto con tampón, MgCl2 (1,5 mM a 1X) y los dNTP (0,2 mM cada uno X1).
  • En la mezcla de genotipado KAPA2G Fast se incluye un colorante de carga para electroforesis, que permite la cómoda carga directa de los productos de la PCR en geles de agarosa para análisis.
  • Utilice un tiempo de hibridación de 15 segundos, con un tiempo de extensión de 15 segundos para amplicones <1 kb, o extensión de 15-30 segundos/kb para amplicones más largos.
Quality
Todos los componentes contenidos en los kits de genotipado de ratón de inicio en caliente KAPA se someten a estrictas pruebas de control de calidad, carecen de actividades exonucleasa y endonucleasa contaminantes y cumplen estrictos requisitos con respecto a los niveles de contaminación de ADN.
Preparation Note
Asegúrese siempre de que el producto se ha descongelado por completo y se ha mezclado bien antes de utilizarlo. Los reactivos pueden conservarse a 4°C durante poco tiempo (hasta 1 mes). Para un almacenamiento prolongado, hay que volver a -20°C. Siempre que todos los componentes se hayan manipulado con cuidado y no se hayan contaminado, no cabe esperar que el kit se altere si se deja (accidentalmente) a temperatura ambiente un breve espacio de tiempo (hasta 3 días).
Other Notes
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
  • 10X KAPA Express Extract Buffer
  • 2X KAPA2G Fast HotStart® Genotyping Mix with dye
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Discovery of a new path for red blood cell generation in the mouse embryo.
Pinheiro I, et al.
bioRxiv, 309054-309054 (2018)
5-HT2A receptor deficiency alters the metabolic and transcriptional, but not the behavioral, consequences of chronic unpredictable stress.
Jaggar M, et al.
Neurobiology of stress, 7, 89-102 (2017)
Namit Kumar et al.
Development (Cambridge, England), 146(5) (2019-02-13)
Lineage-restricted transcription factors, such as the intestine-specifying factor CDX2, often have dual requirements across developmental time. Embryonic loss of CDX2 triggers homeotic transformation of intestinal fate, whereas adult-onset loss compromises crucial physiological functions but preserves intestinal identity. It is unclear
Stefanie Zeitler et al.
Cells, 9(11) (2020-11-22)
: The acid sphingomyelinase (ASM)/ceramide system exhibits a crucial role in the pathology of major depressive disorder (MDD). ASM hydrolyzes the abundant membrane lipid sphingomyelin to ceramide that regulates the clustering of membrane proteins via microdomain and lipid raft organization.
Maria Saliakoura et al.
Oncogene, 39(14), 2948-2960 (2020-02-09)
Enhanced prostaglandin production promotes the development and progression of cancer. Prostaglandins are generated from arachidonic acid (AA) by the action of cyclooxygenase (COX) isoenzymes. However, how cancer cells are able to maintain an elevated supply of AA for prostaglandin production
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.