Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 100 U (KK5532), pkg of 250 U (KK5516), pkg of 500 U (KK5518)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Amplificación de plantillas ricas GC o en AT
- Muestras que contienen inhibidores comunes de la PCR, por ejemplo sales, urea, SDS o etanol
- Muestra de PCR sin procesar, por ejemplo, hisopos bucales, células bacterianas, de levaduras o mamíferos cultivadas
- PCR de colonias
- qPCR
- Amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) anidada
- Amplificación de dianas de ADN en PCR
- Amplificación de ADN mediante PCR convencional
- PCR habitual
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Eficiencia robusta a través de una amplia variedad de plantillas ricas en GC y AT
- Mayor tasa de éxito de la PCR
Mayor tolerancia a los inhibidores comunes de la PCR
- Amplificación eficiente de muestras sin procesar
- Mayores rendimiento y sensibilidad por unidad de enzima
Rendimiento sin igual en la PCR de colonias
- Mayores rendimientos y mayor uniformidad de la PCR directa de células de E. coli y levadura
Notas rápidas:
- Los kits para PCR KAPA2G Robust HotStart® con dNTP contienen la ADN polimerasa de inicio en caliente KAPA2G Robust biotecnológica diseñada para exhibir una elevada procesividad y tolerancia a inhibidores.
- Pueden utilizarse como plantillas muestras de ADN genómico purificadas y muestras sin procesar (por ejemplo, PCR de colonias).
- Utilice 0,5 U ADN polimerasa de inicio en caliente KAPA2G Robust por 25 μl de reacción.. Las PCR más complejas (muestras sin procesar, rica en GC) pueden requerir concentraciones más elevadas de la enzima.
- Utilice un tiempo de extensión de 15 segundos/kb por ciclo y aumente a 30-60 segundos/kb para amplicones o plantillas difíciles.
- Contiene disoluciones tampón KAPA2G 1,5 mM MgCl2 a 1X.
- Puede añadirse más MgCl2 utilizando la disolución de MgCl2 25 mM suministrado en el kit.
- El tampón KAPA2G A está optimizado para mayores rendimiento, especificidad y sensibilidad.
- El tampón KAPA2G B se recomienda para muestras de plantillas contaminadas con inhibidor.
- El tampón KAPA2G GC se recomienda para una PCR rica en GC (>70 % de GC).
- El intensificador KAPA 1 puede utilizarse con el tampón KAPA2G A o B, particularmente para los análisis ricos en GC.
- Los productos de reacción tienen una cola de 3′-dA y pueden clonarse en vectores de clonado TA.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description with dNTPs | description - | description 2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×) | description 2 ×, with dye |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, hotstart, dNTPs included | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 100 U (KK5532), pkg of 500 U (KK5518), pkg of 250 U (KK5516) | packaging pkg of 100 U (KK5522), pkg of 250 U (KK5515), pkg of 2500 U (KK5525), pkg of 500 U (KK5517) | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5701), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5702) | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5704), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5705) |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit para PCR de inicio en caliente KAPA2G Robust
Solo componentes del kit
- KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
- 5X KAPA2G Buffer A
- 5X KAPA2G Buffer B
- 5X KAPA2G GC Buffer
- 5X KAPA Enhancer 1
- KAPA MgCl2 25 mM
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?