3HBDB-RO
Roche
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (3-HBDH)
suspension, ~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.), grade II
Sinónimos:
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (3-HBDH), 3-HBDH
Seleccione un Tamaño
$215.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$215.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
suspension
actividad específica
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
envase
vial of 2 mL (10127833001)
vial of 5 mL (10127841001)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
5 mg/mL
impurezas
<0.1% LDH
<5% MDH
pH óptimo
6.2-6.9(for reduction)
7-9(for oxidation)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?