Merck
D5540
Diaforasa from Clostridium kluyveri
lyophilized powder, 3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
Diaforasa, Lipoamida deshidrogenasa, Lipoil deshidrogenasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-587-6
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Clostridium kluyveri)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bacterial (Clostridium kluyveri)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Se analizaron plataformas de nanopartículas de poliacrilamida (NP) que contenían azul de metileno (MB) en disolución con diaforasa de Clostridium kluyveri y el cofactor NADH. Esta prueba se realizó para comprobar si la encapsulación del azul de metileno en las plataformas podría evitar la reducción del azul de metileno y, por tanto, proteger su eficacia fotodinámica. La enzima de Sigma se ha utilizado junto con la aldehído deshidrogenasa para construir un biosensor del acetaldehído mediante inmovilización. También se ha utilizado en la reoxidación entre NADP y NADPH. Esta reacción catalizó simultáneamente la conversión de resazurina en la muy fluorescente resorufina, y también permitió la detección de cantidades diminutas de NAADP. El NAADP fue convertido inicialmente a NADP y NADPH por otras enzimas.
La diaforasa de Clostridium kluyveri, o lipoil deshidrogenasa, se ha utilizado en un estudio para evaluar las interacciones proteína-proteína en el ensamblaje del ácido lipoico en las 2-oxoácido deshidrogenasas del metabolismo aerobio. La lipoil deshidrogenasa también se ha utilizado en un estudio para investigar la regulación rédox de la nitración de la tirosina y la reducción de la 3-nitrotirosina por antioxidantes.
Packaging
Se vende en función de las unidades de diaforasa nativa.
Other Notes
El nombre «diaforasa» se ha aplicado vagamente a diversas enzimas que catalizan la oxidación del β-NADH o el β-NADPH en presencia de un aceptor de electrones, como el azul de metileno o el 2,6-diclorofenolindofenol. Se utilizan muchos procedimientos analíticos y «unidades» diferentes.
Se conocen diaforasas que son específicas del β-NADH o del β-NADPH. La enzima de corazón de cerdo de Straub parece tener actividades diaforasa (específica del β-NADH) así como lipoico y lipoamida deshidrogenasa. Se ha comunicado que es una sola proteína. Sin embargo, según Massey, la «diaforasa» es probablemente una lipoamida deshidrogenasa desnaturalizada. La preincubación de la preparación de corazón de cerdo con Cu2+ reduce la actividad lipoamida deshidrogenasa y aumenta proporcionalmente la actividad β-NADH diaforasa. En nuestro laboratorio hemos demostrado cierto grado de este efecto del cobre en la enzima cardiaca del cerdo, pero no se observaron efectos apreciables en las preparaciones de Clostridium kluyveri o la levadura tórula. La proporción lipoamida deshidrogenasa:diaforasa es una medida de la desnaturalización.
Una unidad de «diaforasa» o «lipoil» deshidrogenasa oxidará 1,0 μmol de β-NADH por minuto a pH 7,5 y 25 °C, con la correspondiente reducción del 2,6-diclorofenolindofenol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)