manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
Application
1) Realice un ensayo de citotoxicidad mediada por linfocina, mitógeno o complemento utilizando los métodos convencionales, en placas de cultivo tisular de fondo plano y 96 pocillos de buena calidad óptica (p. ej. Falcon). El volumen final de medio de cultivo tisular en cada pocillo debe ser de 0,1 ml y el medio (por ejemplo, RPMI o DMEM) puede contener hasta un 10 % de suero fetal bovino.
2) Al final del ensayo, añada 0,01 ml de disolución AB (MTT) a cada pocillo. Mezcle golpeando suavemente el lateral de la bandeja
3) Incube a 37° C para que se produzca la escisión del MTT. Los tiempos óptimos pueden variar según el ensayo, pero cuatro horas es adecuado para la mayoría de los propósitos. Al final de este tiempo, el formazán MTT producido en los pocillos que contienen células vivas aparecerá como cristales negros y borrosos en el fondo del pocillo.
4) Añada 0,1 ml de isopropanol con HCl 0,04 N a cada pocillo. Mezcle bien pipeteando repetidamente con una pipeta multicanal. El HCl convierte el rojo fenol del medio de cultivo tisular en un color amarillo que no interfiere en la medición del formazán procedente del MTT. El isopropanol disuelve el formazán para dar una disolución azul homogénea adecuada para medir la absorbancia.
5) Al cabo de una hora, mida la absorbancia en un lector de placas ELISA con una longitud de onda de análisis de 570 nm y una longitud de onda de referencia de 630 nm. Después de varias horas a temperatura ambiente, las proteínas séricas pueden comenzar a precipitar debido al ácido/alcohol. Enfriar las placas acelerará la precipitación. Si las placas deben almacenarse antes de la medición, consérvelas a 4° C antes de añadir ácido/alcohol, caliéntelas luego a temperatura ambiente y añada ácido/alcohol justo antes de la lectura.
Resultados:
El ensayo MTT normalmente detectará de 200 a 50 000 células de una línea celular típica, aunque el intervalo útil es de 1 000 a 50 000. Este número puede variar para otros tipos de células. Los ensayos de citotoxicidad deben configurarse de modo que las células control no lisadas den una señal de 0,2 a 0,4, y los ensayos de proliferación produzcan un valor similar a concentraciones meseta. Esto corresponde a unas 20-50 000 células por pocillo con una línea celular típica.
La absorbancia es directamente proporcional al número de células; las células reales no absorben de manera significativa, incluso hasta concentraciones de 1 x 106 células/ml.
Preparation Note
Preparación del reactivo:
Añada 10 ml de la disolución B a un vial del reactivo A. Mezcle bien, esterilice mediante filtración y mantenga a 4° C en oscuridad hasta que se utilice. Nota: Puede tardar toda la noche en disolverse. No caliente la disolución. Cuando sea absolutamente necesario disolver cristales, ajuste el pH con 1-2 gotas de HCl. La mezcla AB es estable durante varias semanas en estas condiciones.
Other Notes
Disolución B: PBS pH 7,4, 15 ml
Legal Information
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
Artículos
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CT02 | 08436037123979 |