Documentos clave
Z169595
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
Analytical UV Illumination System
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
An × L × Al
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
salida
4 W
Descripción general
Puede usarse solo (portátil) o en cabinas de visualización. Las lámparas tienen un tubo de onda larga (365 nm) y otro de onda corta (254 nm). 230 V. Conformidad CE.
Información legal
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product