ZAFS51040
Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX 7040 (LC)
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sinónimos:
Milli-Q® CLX 7040 Water Purification System (LC)
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® CLX
packaging
pkg of 1 unit
parameter
<4 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
resistivity
>15 MΩ-cm, at 25 °C
system H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
tank volume
90 or 140 L , built-in
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb (Product Water)
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
General description
Application
Features and Benefits
- Supervisión en tiempo real las 24 horas del día durante los siete días de la semana y acceso seguro por control remoto.
- El archivado automático de registros electrónicos durante un máximo de dos años facilita los procesos de acreditación y reacreditación del laboratorio.
- El módulo de electrodesionización (EDI) Elix™ patentado proporciona agua de gran calidad constante sin necesidad de cilindros de resina. Esto reduce el mantenimiento, los costes de funcionamiento y el tiempo de inactividad del analizador.
- La exclusiva tecnología E.R.A.™ optimiza automáticamente la recuperación de agua en función de la calidad del agua de alimentación para reducir los costes de uso del agua.
- Tres lámparas UV bactericidas incorporadas reducen la necesidad de desinfección del sistema y el analizador para maximizar el tiempo de actividad del laboratorio.
- Una gran pantalla táctil a color fácil de utilizar muestra toda la información importante del sistema de un vistazo y permite un funcionamiento intuitivo.
- Para garantizarle un suministro ininterrumpido de agua purificada, estos sólidos sistemas están equipados con una función de derivación de emergencia fácil de configurar.
- Los sistemas son compactos y pueden instalarse donde sea conveniente en el laboratorio. También son personalizables, lo que le permite adaptarlos a sus requisitos específicos.
- Disponible con supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care para soportar el máximo tiempo de actividad.
Components
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: Filtración y UV
- Aplicación: Laboratorios clínicos
- Uso previsto: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Sistema» «Información sobre el producto» de la guía del usuario del equipo (proporcionada en la memoria USB en la versión de configuración de América del Norte).
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
also commonly purchased with this product
Artículos
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Contenido relacionado
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.
Water for Clinical Chemistry