Key Documents
ZLXLSD51040
Milli-Q
Sistema de purificación de agua Milli-Q® HX 7040 SD (LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Sinónimos:
Milli-Q® HX 7040 SD Water Purification System (LC)
About This Item
UNSPSC Code:
41104202
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® HX
packaging
pkg of 1 unit
parameter
≤20 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
resistivity
>5 Ω-cm, at 25°C
H × W × D
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
tank volume
140 L
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb
input
potable tap water
output
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
<0.2 μS/cm at 25 °C
General description
El sistema Milli-Q® HX 7040 SD es una solución de agua purificada completa, compacta, conectada y totalmente personalizable para grandes laboratorios que requieren hasta 800 l/día de agua purificada de tipo II. Estos sistemas permiten un flujo de distribución de hasta 20 l/min para un lazo pequeño y mediano. Esto permite que un sistema Milli-Q HX 7040 SD satisfaga de forma fiable las necesidades de agua purificada de un gran laboratorio o de toda una planta de un edificio. Primero se pretrata el agua del grifo con un cartucho Progard® para eliminar eficazmente partículas, coloides, cloro libre y dureza. A continuación, la ósmosis inversa avanzada (RO) elimina entre el 95 y el 99 % de los iones y el 99 % de todas las sustancias orgánicas disueltas (>200 Da), microorganismos y partículas. La tecnología E.R.A.® (ajuste de rechazo evolutivo) patentada evalúa de manera automática la calidad del agua de alimentación para producir un caudal constante y optimizar la recuperación del agua (entre el 45 % y el 75 %). El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® elimina luego los iones para alcanzar una resistividad >5 MΩ.cm (a 25°C). El agua purificada procesada se irradia luego con una lámpara UV bactericida antes de entrar en el depósito de almacenamiento incorporado. Este depósito de agua integrado de 140 l ofrece un almacenamiento protegido, y una bomba de distribución proporciona hasta 20 l/min de agua purificada para un lazo de hasta 50 m de longitud. Los sistemas están equipados con un gran panel de pantalla táctil en color para facilitar el mantenimiento, el control y el acceso a los datos. Estos sistemas centrales están integrados con nuestra exclusiva funcionalidad de supervisión y servicio técnico virtuales MyMilli-Q Remote Care, que funciona como una extensión de Milli-Q® Services. Este servicio digital le permite gestionar su sistema de forma segura y remota, lo que contribuye a la productividad óptima de su laboratorio.
Application
El agua producida a partir de los sistemas Milli-Q® HX 7040 SD puede satisfacer de forma fiable todos sus requisitos de agua purificada de tipo II:
  • equipos e instrumentos como lavadoras, autoclaves, analizadores clínicos, baños María, cámaras de humedad y ambientales y equipos de tinción histopatológica.
  • Grifos en las mesas de trabajo para el enjuague del material de vidrio general y la preparación de las disoluciones tampón y los reactivos.
  • Sistemas de purificación para obtener agua ultrapura (por ejemplo, el sistema Milli-Q® IQ 7000).
Features and Benefits
  • Combinación óptima de tecnologías de purificación para un flujo fiable de agua purificada tipo II de gran calidad.
  • Depósito de 140 l y bomba integrados para almacenamiento protegido y la distribución de hasta 20 l/min
  • Interfaz de comunicaciones superior y capacidades modernas de gestión de datos.
  • Gama personalizable de opciones y accesorios para satisfacer sus requisitos específicos.
  • Capacidad de servicio y control remoto MyMilli-Q.
Components
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: Filtración y UV
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover the importance of water quality in microbiology and its impact on reliable and reproducible results in culture media preparation. Learn about the EN ISO 11133 standard, lab water solutions, and purification technologies recommended for microbiological testing.
Contenido relacionado
Milli-Q® HX 7000 SD series purifies, stores, and distributes type 2 pure water efficiently in a compact format.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.
Water for Clinical Chemistry