QGARDTXL04
Cartucho de purificación Q-Gard®
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
Sinónimos:
Cartucho purificador Q-Gard® XL
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
Quality Level
feature
(Can produce high resistivity water from purification media.)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
parameter
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
capacity
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
shipped in
ambient
General description
El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles.
Para utilizar con los sistemas de la gama Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000.
Application
Features and Benefits
- El cartucho de purificación Q-Gard® XL está diseñado a medida de la fuente de agua de alimentación con el fin de optimizar el rendimiento de los medios de purificación posteriores y asegurar resultados constantes.
- Tecnología RFID de etiquetas e-Sure para archivado seguro y automático de los parámetros del módulo.
- Sustituir cada 6 meses.
- Fungibles originales fabricados en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001.
Legal Information
Storage Class