Merck
Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX 7040 (LC) Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX 7040 (LC)
Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX 7040 (LC) Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Products
Categoría de producto
Marca
Nivel de calidad
Uso de agua diario (l/día)
Calidad del agua