Documentos clave
PR0GTXL0S1
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® XL-S
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
total organic carbon (TOC) residue
<1 ppm
fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
General description
El módulo de pretratamiento Progard® XL-S pretrata el agua de alimentación mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra la incrustación mineral, la contaminación orgánica y la oxidación del cloro.
El módulo de pretratamiento incluye prefiltración para eliminar partículas, carbón activado para eliminar el cloro y un antiincrustrante para minimizar el riesgo de formación incrustaciones de cal.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua RiOs, Elix® y AFS® E más grandes.
Application
El módulo protege y mantiene el buen rendimiento de la membrana de ósmosis inversa.
Features and Benefits
  • El polifosfato proporciona protección contra las incrustaciones.
  • El carbono activado impregnado de plata reduce el cloro libre y proporciona protección bacteriostática.
  • La filtración en profundidad elimina partículas y coloides.
  • Tecnología RFID de etiquetas e-Sure para una visibilidad instantánea de los parámetros del módulo, archivado automático de los parámetros del módulo y trazabilidad completa.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.