TMS-003
HEPES Buffer Solution EmbryoMax®
Liquid (1M), suitable for stem cell culture
Sinónimos:
HEPES Buffer Solution, N-(2-Hydroxyethyl)piperazineN′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
EmbryoMax® 1M HEPES Buffer Solution, Liquid, 1M, The EmbryoMax 1M HEPES Buffer Solution, Liquid, 1M is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.