SCM152
Lisado de plaquetas humanas PLTGold®
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 500ml.
Sinónimos:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
Productos recomendados
biological source
human
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
El lisado plaquetario humano PLTGold procede de plaquetas de donantes humanos sanos recolectadas en los centros de hemotransfusión de los Estados Unidos. Las unidades de donantes múltiples se agrupan en lotes grandes y se fabrican para producir un producto uniforme. El lisado plaquetario humano es para uso exclusivo en investigación (RUO) y no está destinado a uso terapéutico ni diagnóstico humano ni animal.
Application
1.La siembra celular debe realizarse siguiendo las pautas generales para el tipo específico de célula. En el caso de las células madre mesenquimatosas (MSC), las células suelen sembrarse con una densidad aproximada de 2 x 10^3 – 5x10^3 células por cm2.
2. Para las MSC, puede utilizarse PLTGold al 5 % vol/vol en un medio de cultivo celular típico como DMEM (Sigma D5671) o α-MEM (Sigma M8042). Si el medio básico no contiene glutamina, será necesario añadir una fuente de L-glutamina (Sigma G7513) a una concentración final de 2 mM. Para otros tipos de células, será necesario ajustar la concentración de PLTGold de acuerdo con la aplicación (se recomienda una valoración del 2 % vol/vol al 10 % vol/vol para establecer el porcentaje de PLTGold necesario para el tipo de célula que se vaya a utilizar).
3. No permita que la confluencia de las MSC primarias supere el 70-80 %.
Investigación en células madre
Células madre mesenquimatosas
Quality
Cada lote se somete a pruebas exhaustivas para los siguientes parámetros:
Ensayos de esterilidad: Negativo para crecimiento
pH: 6,8-7,8
Proteína total: 4,0-6,5 g/dl
Osmolalidad: 250-330 mOsm/kg
Endotoxinas (USP)<8>: <10 UE/ml
Micoplasmas: No detectado
Crecimiento celular: correcto
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocolos
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.