Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
SQPAKGARM1
Milli-Q
Módulo SQPAK Gard
greener alternative
Removes free chlorine, colloids, particulates from tap water feeding Milli-Q® SP 240 prefilter module
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El módulo de pretratamiento SQPAK Gard protege la membrana de ósmosis inversa (RO) de la estación de producción Milli-Q® SQ 2Series mediante la eliminación eficaz del agua potable de contaminantes como el cloro libre, los coloides y las partículas.
Las tecnologías de purificación incluyen carbón activado para eliminar el cloro libre y un filtro de profundidad para eliminar partículas y coloides.
Para utilizar en el módulo de prefiltración Milli-Q® SP 240 con el objetivo de proteger la membrana de RO de los sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL y SQ 240C/240CV.
Features and Benefits
  • Mejora el rendimiento del sistema Milli-Q® SQ 2Series y amplía la vida útil del sistema
  • La necesidad de sustituir el cartucho viene indicada mediante un pictograma de luz naranja parpadeante en el sistema
  • Es fácil de sustituir gracias al mecanismo de giro y bloqueo
  • La etiqueta Prefilter y el color morado se repiten en la interfaz del módulo de prefiltración Milli-Q® SP 240 para informar sobre su propósito de purificación de agua y guiar la sustitución 
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.