Merck
Todas las fotos(6)
Documentos
ZSQ240UCTK
Milli-Q
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SQ 240C
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module for one 3.5 L Switch tank
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
12 kg operating weight (26.5 lb)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
resistivity
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
system H
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
system W
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including handset dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
impurities
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240C suministra agua purificada por ósmosis inversa (RO) y agua ultrapura (Tipo I). Un dispensador manual flexible suministra el agua ultrapura. Viene equipado con una válvula de gravedad para dispensar agua RO directamente desde la base del depósito SQ Switch de 3,5 l.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240C es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles de la familia Milli-Q® SQ 2Series, que proporciona total autonomía a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Features and Benefits
  • El sencillo dispensador manual permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a caudales variables, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led coloreado indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·cm
  • Una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
  • Se dispone de agua ultrapura recién dispensada procedente del módulo de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200. Cuando se completa con más módulos de dispensación autónomos, se dispone de agua ultrapura en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, gracias al depósito SQ Switch portátil
  • Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada por RO recién producida gracias al cartucho de RO de gran caudal (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada; el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50 % del gua rechazada; el enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
  • La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
Este número de referencia incluye:
  • La combinación de la estación de producción de agua purificada RO y el módulo de dispensación de agua ultrapura (Tipo I)
  • Un depósito Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Una válvula de gravedad SQ
Este número de referencia no incluye:
  • Cartuchos o filtros finales SQPAK
  • Cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.