Key Documents
SQPAKFINM1
Milli-Q
Filtro final SQPAK
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
General description
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El filtro final SQPAK garantiza agua ultrapura de gran calidad (Tipo I) sin bacterias ni partículas en el punto de dispensación.
La tecnología de purificación incluye un filtro de microfiltración que elimina bacterias y partículas > 0,22 µm.
Para utilizar con el módulo de dispensación ultrapura de las configuraciones Milli-Q® SQ 2Series, como los sistemas Milli-Q® SQ 200/200P y SQ 240C/240CV.
Application
El filtro final SQPAK es útil para aplicaciones de laboratorio como química y microbiología.
Features and Benefits
  • Fácil sustitución mediante un simple giro
  • Se recomienda su sustitución después de 6 meses
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección de la guía del usuario del sistema.
  • Condiciones de conservación: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.