Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
SQPAKPR0M1
Milli-Q
Cartucho de RO SQPAK
greener alternative
Removes organics, ions, particulates up to 99% from tap water feeding Milli-Q® SQ 2Series RO production stations
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El cartucho SQPAK RO produce hasta 42 l/h de agua purificada por RO.
La membrana RO de este cartucho elimina con eficacia hasta el 99 % de los contaminantes del agua, como bacterias, iones, partículas y sustancias orgánicas.
Para utilizar en la estación de producción de las configuraciones Milli-Q® SQ 2Series, como los sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL y Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Features and Benefits
  • Elimina con eficacia hasta el 99 % de los iones, bacterias, partículas y sustancias orgánicas del agua de alimentación
  • Fácil de sustituir gracias al mecanismo de «giro y bloqueo»
  • La necesidad de sustituir el cartucho viene indicada mediante un pictograma de luz naranja parpadeante en el sistema
  • La etiqueta Pure y el color verde del cartucho SQPAK RO se repiten en la interfaz de la estación de producción, para informar sobre su propósito de purificación de agua y guía de sustitución
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.