Merck
Todas las fotos(8)
Key Documents
ZSQ240UCT0
Milli-Q
Sistema de purificación Milli-Q® SQ 240C
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with flexible dispensing
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
system W
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
weight
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
impurities
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240C suministra agua purificada por ósmosis inversa (RO) y agua ultrapura (Tipo I). Se beneficia de un dispensador manual flexible, que es fácil e intuitivo de operar para cualquier usuario, para suministrar agua ultrapura. Este sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240C es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles de la familia de sistemas Milli-Q® SQ 2Series. Para esta configuración, la estación de producción de agua RO y el módulo de dispensación de agua ultrapura están presentes como una unidad y no se pueden separar. Cumple con todos los requisitos de agua de laboratorio tanto para el agua purificada por RO como para el agua de Tipo I.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Features and Benefits
  • Dispensador manual sencillo que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led coloreado indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·cm y una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
  • Se dispone de agua ultrapura recién dispensada desde el módulo de dispensación de agua ultrapura adjunto; cuando se completa con más módulos de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomos, se dispone de agua ultrapura en cualquier lugar donde haya una toma de corriente eléctrica gracias al depósito SQ Switch portátil
  • El cartucho RO de gran caudal (hasta 42 l/h) recarga rápidamente (en tan solo 6 min) el depósito SQ Switch portátil con agua purificada RO recién producida
  • La válvula de gravedad (opcional) le permite dispensar agua purificada por RO a un caudal de hasta 6 l/h directamente desde la base del depósito SQ Switch
  • El lazo de recuperación de agua RO conserva el 50% del agua rechazada
  • El enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
  • La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo cuando está gastado simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
El precio indicado corresponde sólo al número de referencia anterior; está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Este número de referencia no incluye:
  • Los cartuchos y el filtro final SQPAKEl depósito SQ Switch de 3,5 l
  • La válvula de gravedad SQ o el cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 m. Consulte la sección de la guía del usuario del sistema.
  • Condiciones de conservación: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.