SLLG033
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex™
pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LG, Filtro de jeringa de PTFE de 0,20 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnicas
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Altura
27 mm
Diámetro
33 mm
filtración área
4.5 cm2
volumen
100 mL
color
light blue
tamaño de poro
0.20 μm
entrada
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punto de burbuja
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descripción general
SLLG033NS sustituye a SLLGH25NS
SLLG033NB sustituye a SLLGH25NB
SLLG033NK sustituye a SLLGH25NK
Descripción de los filtros de jeringa Millex no estériles con PTFE hidrófilo
- Los menores extraíbles, optimizando los niveles de fondo de los análisis sensibles como la UHPLC y la LC-MS
- Filtración de disoluciones acuosas u orgánicas
- El material de polipropileno de la carcasa ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de disoluciones acuosas y orgánicas
Aplicación
Envase
Especificaciones
Forma física
Información legal
Opcional
Producto relacionado
Los clientes también vieron
Artículos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Descubra cómo la selección de filtros y la filtración de muestras y fases móviles afectan a la contrapresión de la HPLC y la vida útil de la columna.
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.