Documentos clave
Z683620
Syringe PP/PE without needle
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
Sinónimos:
polypropylene syringes
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
esterilidad
non-sterile
Características
graduated 1 mL
envase
pkg of 100 ea bulk packed
capacidad
20 mL
Descripción general
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.