Documentos clave
SLGNX13
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GN, Filtro de jeringa de nailon de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
pore size:
0.2 μm
H:
21 mm
diam.:
13 mm
filtration area:
0.8 cm2
volume:
10 mL
sterility:
non-sterile
material:
Nylon membrane
polypropylene housing
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
Nylon membrane
polypropylene housing
Quality Level
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
volume
10 mL
color
purple
pore size
0.2 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
bubble point
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Descripción de los filtros de jeringa Millex® no estériles con membrana de nailon:
• Los filtros de jeringa no estériles Millex con membrana de nailon hidrófila son compatibles con una amplia variedad de disolventes
• Disponibles con tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para adaptarse a sus requisitos de aplicación
• Compatibles con disoluciones acuosas y orgánicas, lo que aporta compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
• Carcasa de polipropileno, que ofrece un bajo nivel de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de UHPLC, HPLC y espectroscopia de masas; filtración de disolventes; clarificación de disoluciones acuosas y orgánicas
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Ver todo
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Questions
  1. Do you have any capped version of this filter?
    1 answer
    1. Unfortunately, there are no capped syringe filters available at this time. These products offer an open female Luer-Lok inlet and an open male Luer-slip outlet. There are several Whatman in-line filter products that feature caps. Please see the links below to review:
      Whatman Polydisc AS
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmanpolydiscasinlinefilterforaqueoussolutions1234598765
      Whatman in-line filter / degassers
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmaninlinefilterdegassersifd1234598765