Documentos clave
SEGPT0045
Millipore
Unidad de filtración STERITOP® E-GP ecológica
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Sinónimos:
Sistema de filtración al vacío estéril sin embudo Steritop® E-GP
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Steritop®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
70 mm
capacity
150 mL × 1000 mL
diam.
9.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s)
45 mm thread
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas . Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para obtener más información, visite la BASE DE DATOS ACT
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Los filtros esterilizantes Stericup® E y Steritop® E están diseñados como una Alternativa más Ecológica para la esterilización mediante filtración al vacío que reduce significativamente el plástico y los envases.
Este Steritop® E es un collarín de rosca de 45 mm que utiliza una membrana de filtración de polietersulfona (PES) de tamaño de poro de 0,22 μm. La rosca de 45 mm se conecta directamente a botellas de medios de cuello más ancho (como las botellas de vidrio o de Gibco®). Utilice una botella de vidrio roscado de 45 mm o una botella receptora de plástico de no más de 2 litros.
Use solo botellas de vidrio o plástico diseñadas para aplicaciones al vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración al vacío esterilizante de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
La identificación del producto en negrita en el collarín del filtro Steritop® E muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Contenido relacionado
Stericup® E and Steritop® E sterile filters help reduce laboratory environmental impact by significantly reducing plastic and packaging waste. Both attach directly to commercial media bottles, eliminating the plastic funnel while they eliminate contaminants from media and buffers.