Steriflip® filters are compatible with most aqueous solutions. Many factors, such as variability in temperature, concentrations, and duration of exposure, affect the chemical compatibility of filtration devices. Testing of the solution before use is recommended.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
acrylic housing, polyethersulfone membrane, polypropylene
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL, hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
diam.
6.4 cm
filter diam.
40 mm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
working volume
50 mL
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port), double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Esta unidad de filtración Steriflip® con membrana de polietersulfona (PES) de tamaño de poro de 0,22 μm combina un tubo de centrífuga de 50 ml con una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Application
Los filtros Steriflip® están diseñados para ser utilizados en la esterilización mediante filtración al vacío de disoluciones acuosas, como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
- Medios para cultivo de tejidos +/- aditivos
- Amortiguadores
- Disoluciones biológicas
Features and Benefits
- Elimina la arriesgada transferencia de la muestra mediante un sencillo sistema de cerrado al vacío
- Puede aislar las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de malla de nailon de diversos tamaños de poro
- Ideal para esterilizar lotes pequeños de medios de cultivo
- Se conecta a cualquiera de los tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, eliminando materiales innecesarios, tiempo y riesgo de derrames
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 40.0 μm pore size | pore size 60.0 μm pore size | pore size 20.0 μm pore size |
| material acrylic housing, polypropylene , polyethersulfone membrane | material Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene | material Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene | material Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene |
| working volume 50 mL | working volume 50 mL , ~50 mL | working volume 50 mL , ~50 mL | working volume 50 mL |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
-
Can I filter sterilize DMSO with Product #: SCGP00525?
1 answer-
Helpful?
-
-
I want to freeze dry samples after sterilisation with these steriflip filters. What temperatures can these tubes withstand in terms of freezing? Could these be frozen in -80degrees of celcius?
1 answer-
These tubes may be frozen at -20°C, but freezing at -80°C is not recommended. The PES membrane can withstand temperatures down to -50°C. However, the polypropylene tube is only stable to -20°C.