Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MCFLX4710
Millipore
Unidad de filtración desechable MILLICUP-FLEX, 47 mm
250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
Sinónimos:
Disposable filtration unit
About This Item
UNSPSC Code:
41101708
NACRES:
NB.43
material
polypropylene device
sterility
non-sterile
technique(s)
vacuum filtration: suitable
funnel capacity
250 mL
fitting
inlet funnel
outlet bottle top
application(s)
filtration
General description
La unidad de filtración al vacío Millicup-FLEX no estéril combina la comodidad de la filtración desechable con la flexibilidad y la compatibilidad de los materiales de vidrio tradicionales de la filtración al vacío. Con componentes modulares resistentes a los disolventes, la unidad de filtración Millicup-FLEX ofrece un medio seguro y eficaz para filtrar una variedad de disoluciones acuosas y orgánicas, lo que permite al usuario filtrar directamente en botellas de filtración al vacío GL45 con discos de membrana de 47 mm de su elección (se venden por separado). El diseño listo para montar sin abrazaderas del sistema de filtración Millicup-FLEX elimina la necesidad de limpieza antes de la filtración, lo que permite ganar tiempo y, en última instancia, reduce el riesgo de contaminación de las muestras. Tras la filtración, el embudo 250 ml y el collar de soporte de membrana se desconectan fácilmente para permitir el acceso directo a la membrana.
Características y beneficios:
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Diseño ergonómico, sin abrazaderas
  • Reducción del riesgo de contaminación
  • Filtración directa en botellas de almacenamiento con capacidad de vacío
  • Fácil acceso a la membrana después de la filtración (las membranas se venden por separado)
  • Componentes totalmente reciclables
Disponibles en 2 versiones:
  • Kit semirreutilizables: 10 embudos con 2 collares de soporte de membrana semirreutilizables y adaptadores para tubos de vacío (MCFLX4702)
  • Kit de un solo uso: 10 embudos con 10 collares de soporte de membrana de un solo uso y adaptadores para tubos de vacío (MCFLX4710)
Los tres componentes de la unidad de filtración Millicup-FLEX son totalmente reciclables, lo que minimiza el impacto medioambiental.
Application
  • Filtración de laboratorio
  • Filtración y ventilación de aire/gas/disolventes orgánicos
  • Clarificación de agua, tampones o disoluciones acuosas
  • Análisis medioambiental
  • Alimentos sólidos y líquidos
  • Control de calidad industrial
  • Análisis de productos farmacéuticos
  • Control del agua
Atención directa al paciente: No
Components
El kit contiene: 10 embudos, 10 collarines de soporte y 10 adaptadores para tubos de vacío
Principle
Vacío
Physical form
Código de colores: Transparente con adaptador azul
Visite la Librería de documentos
Artículos
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Descubra cómo la selección de filtros y la filtración de muestras y fases móviles afectan a la contrapresión de la HPLC y la vida útil de la columna.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Ver todo
Protocolos
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.