Saltar a
SEGPU1145
Unidad de filtración Stericup® E-GP ecológica
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Sinónimos:
Sistema de filtración al vacío estéril sin embudo Stericup® E-GP Quick Release-GV
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
220 mm
diam.
11.3 cm
filter capacity
1000 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 45 mm thread
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas . Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para obtener más información, visite la BASE DE DATOS ACT
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Los filtros esterilizantes Stericup® E y Steritop® E están diseñados como una Alternativa más Ecológica para la esterilización mediante filtración al vacío que reduce de manera significativa el plástico y los envases.
Este Stericup® E es un collarín de rosca de 45 mm que tiene una membrana de filtración de polietersulfona (PES) con un tamaño de poro de 0,22 μm combinada con un matraz receptor de 1000 ml y una tapa para el procesamiento y almacenamiento. La rosca de 45 mm se conecta directamente a botellas de medios de cuello más ancho (como las botellas de vidrio o de Gibco®).
Use solo botellas de vidrio o plástico diseñadas para aplicaciones al vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración al vacío esterilizante de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
  • El collar del filtro se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil su manipulación sobre la mesa de trabajo o debajo de la campana.
  • La identificación del producto en negrita en el collarín del filtro muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—y un tope táctil confirma un cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
  • Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro de la tapa facilita el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SEGPU1138SEGPU0545SEGPU0538
filter capacity
1000 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
500 mL
filter capacity
500 mL
material
polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
fitting
inlet thread(s), 45 mm thread
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
fitting
inlet thread(s), 45 mm thread
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
  2. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  3. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  4. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  5. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  6. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  7. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  8. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  9. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  10. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  