Key Documents
QTUM000EX
Milli-Q
Cartucho de ultrapurificación Quantum®
For use with Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis systems
Sinónimos:
Cartucho purificador Quantum® EX
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Quality Level
feature
(removes trace levels of organics and ions from ultrapure water)
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
El módulo Quantum® se ha diseñado para eliminar concentraciones traza de compuestos orgánicos e iones del agua ultrapura. Está constituido por Organex (mezcla de carbón activo sintético y resinas no utilizadas de intercambio iónico) y resinas no utilizadas de intercambio iónico.
Los cartuchos de ultrafiltración Quantum® EX pueden utilizarse con los sistemas Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis.
Application
Para sistemas Milli-Q®. Contiene resinas Organex e Ionex para concentraciones traza de compuestos orgánicos e iones.
Features and Benefits
  • Contiene resinas Organex e Ionex para eliminar cantidades traza de compuestas orgánicos e iónicos.
  • Fácil mantenimiento: fácil de instalar y de sustituir.
  • Utiliza tecnología de intercambio iónico para la purificación.
  • Debe sustituirse cada 6 meses.
  • Certificado de calidad disponible en línea.
Components
  • Organex (mezcla de carbón activo sintético y resinas no utilizadas de intercambio iónico)
  • Resinas no utilizadas de intercambio iónico.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1