P3C030C00
Pellicon® 3 Casete con membranas Ultracel PLCTK, 88 cm2
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa
Sinónimos:
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
About This Item
Productos recomendados
material
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Quality Level
feature
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
membrane area
88 cm2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
shipped in
ambient
General description
La casete Pellicon® 3 con membrana Ultracel® está diseñada para la filtración de proteínas terapéuticas (como anticuerpos monoclonales) y proteínas recombinantes y no recombinantes.
Este dispositivo de ultrafiltración P3C030C00 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 30 kDa, una superficie de filtración de 88 cm2, una membrana PLCTK y dimensiones de 3,8 cm (Al) x 17,8 cm (An) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
- Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
- Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
- Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
- Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
- Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
- Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
- Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Other Notes
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Artículos
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.