Merck
KVGLA1TTT1
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Opticap® XLT Cápsula
Opticap® XLT 10, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XLT10 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XLT 10
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
37.6 cm (14.8 in.)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filtration area
0.69 m2
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
15.2 cm (6.0 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤25 mg/capsule
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Línea T/Puerto de manómetro: Línea T
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 60 min en autoclave a 126 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥1 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.