MMHVMFX24
Embudo Milliflex Oasis® Rapid
0.45 μm PVDF Durapore® membrane with 100 mL funnel, designed for Milliflex® Rapid 2.0
Sinónimos:
Unidad de filtración Milliflex Oasis®, Unidad estéril de filtración a través de membrana para y ensayos de esterilidad y de biocarga
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
plain white filter
styrene-butadiene device
Quality Level
sterility
electron beam irradiated
packaging
pkg of 24 units
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
parameter
100 mL sample volume
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
filter diam.
49 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
General description
El embudo MILLIFLEX OASIS® Rapid 100 ml es una unidad de filtración irradiada por haz electrónico lista para usar que combina un embudo y una membrana de filtración con cuadrícula en un solo dispositivo, ofreciendo una solución de alta gama para pruebas de biocarga. La unidad de filtración está hecha de copolímero estireno-butadieno y la membrana, de cuadrícula blanca, está compuesta por ésteres mezclados de celulosa con un tamaño de poro de 0,22 μm y 49 mm de diámetro. La membrana de filtración MILLIFLEX OASIS® posee casi el doble de superficie que las membranas convencionales, lo que permite una filtración más rápida, y el embudo puede separarse fácilmente de la membrana de filtración sin necesidad de utilizar herramientas. La forma convexa de la membrana de filtración después de la filtración demuestra su integridad y evita que las burbujas de aire queden atrapadas cuando se coloca en los medios de cultivo.
La función MILLIFLEX PROTACT™ protege sus muestras de la contaminación secundaria y hace que el contacto de la membrana con el agar sea óptimo, ofreciendo los resultados más fiables. La función patentada de la membrana de filtración precintada evita el fenómeno de desviación que a menudo se encuentra con otros sistemas de filtración, lo que garantiza una lectura robusta.
La función MILLIFLEX AZURE™ combina un embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje de la unidad de filtración evita cualquier fuga o derivación de la muestra desde la membrana para garantizar que se filtre el volumen de muestra correcto.
La función de MILLIFLEX RACK&STACK también incluye una tapa cerrada para un transporte e incubación seguros.
Application
Legal Information
Artículos
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Contenido relacionado
El sistema automatizado Milliflex® Rapid le permite obtener los resultados de sus ensayos de biocarga y esterilidad días antes. Su tecnología comprobada detecta con rapidez y precisión microorganismos en los ensayos de esterilidad y biocarga, así como en las pruebas de liberación de los productos y durante los procesos.
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.