Key Documents
MXRPBLRST
Millipore
Kit de reactivos Milliflex® Rapid
Pharmaceutical Products Analysis
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
Milliflex® Rapid
shipped in
wet ice
General description
Un componente integral del sistema de detección y recuento microbiológicos Milliflex Rapid, la estación de autopulverización Milliflex Rapid aplica un volumen igual de dos reactivos a través de una superficie de membrana para detectar microorganismos vivos.
Utilizando un programa preestablecido automatizado probado, la estación de autopulverización asegura resultados reproducibles, prueba tras prueba. La aplicación del reactivo se lleva a cabo utilizando un movimiento de barrido hacia atrás y hacia delante del portafiltros bajo el nebulizador de vidrio calibrado.
Utilizando un programa predeterminado automatizado probado, la estación de autopulverización asegura resultados reproducibles, prueba tras prueba. La aplicación del reactivo se lleva a cabo utilizando un movimiento de barrido hacia atrás y hacia delante del portafiltros bajo el nebulizador de vidrio calibrado.
Utilizando un programa predeterminado automatizado probado, la estación de autopulverización asegura resultados reproducibles, prueba tras prueba. La aplicación del reactivo se lleva a cabo utilizando un movimiento de barrido hacia atrás y hacia delante del portafiltros bajo el nebulizador de vidrio calibrado.
Utilizando un programa predeterminado automatizado probado, la estación de autopulverización asegura resultados reproducibles, prueba tras prueba. La aplicación del reactivo se lleva a cabo utilizando un movimiento de barrido hacia atrás y hacia delante del portafiltros bajo el nebulizador de vidrio calibrado.
Las válvulas de manguito aseguran que se dispensa el mismo volumen de reactivo durante cada ciclo. Un compresor interno permite el funcionamiento autónomo, eliminando la necesidad de más equipo.
En el modo de pulverización automática, la AutoSpray Station libera ambos reactivos en 90 segundos con un toque del botón.
Desde el panel de control, los analistas pueden iniciar fácilmente una operación seleccionándola de una lista de operaciones.
Components
Consta de: Agente liberador de ATP, 2 botellas
Reactivo bioluminiscente, 2 botellas
Tampón de reconstitución estéril, 2 botellas
2 jeringas
5 tapones Luer-Lok
6 adaptadores a viales
Analysis Note
Microorganismos específicos: Microorganismos aerobios totales
Género de Pseudomonas
Levaduras y hongos
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Artículos
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Contenido relacionado
El sistema automatizado Milliflex® Rapid le permite obtener los resultados de sus ensayos de biocarga y esterilidad días antes. Su tecnología comprobada detecta con rapidez y precisión microorganismos en los ensayos de esterilidad y biocarga, así como en las pruebas de liberación de los productos y durante los procesos.
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.