Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
MAB4381
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TRA-1-81, clon TRA-1-81
clone TRA-1-81, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Clone TRA-1-81 Antibody, TRA-1-81 Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
TRA-1-81, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las células del carcinoma embrionario (EC) humano son las células madre de los teratocarcinomas y son componentes clave de los tumores de células germinales (TCG). El carcinoma embrionario, al igual que todas las células madre pluripotentes humanas, expresa los antígenos TRA-1-60 y TRA-1-81, y aunque se desconocen sus identidades moleculares, se usan comúnmente como marcadores de células madre humanas pluripotentes indiferenciadas.
Specificity
Este anticuerpo reacciona con el antígeno TRA-1-81 que se expresa en la superficie de las células madre de tetracarcinoma humano (EC), las células germinales embrionarias humanas (EG) y las células madre embrionarias humanas (ES). No se observa inmunorreactividad con las células EC, EG o ES murinas. Los anticuerpos monoclonales TRA-1-81 y TRA-1-60 (MAB4360) reconocen antígenos que están asociados con un proteoglucano de la matriz pericelular. El TRA-1-60 reacciona con un epítopo sensible a la sialidasa, mientras que el TRA-1-81 reacciona con un epítopo desconocido de la misma molécula.
Immunogen
Línea celular de carcinoma embrionario humano 2102Ep
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
El anticuerpo anti-TRA-1-81, clon TRA-1-81, detecta el nivel de TRA-1-81 y se ha publicado y validado para utilizar en WB, FC, IF, IP e IC(P).
Inmunofluorescencia: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IF.
Inmunotransferencia Western: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en WB
Inmunoprecipitación: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IP
Inmunohistoquímica: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IH.
Citometría de flujo: se sugiere un intervalo de partida de 10-20 µg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Diferenciación pluripotente temprana
Target description
420/250 kDa
Physical form
Líquido en fosfato de potasio 0,05 M, NaCl 0,3 M, pH 8,0 con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células madre embrionarias humanas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Expression of pluripotent stem cell markers in the human fetal ovary.
Kerr, CL; Hill, CM; Blumenthal, PD; Gearhart, JD
Human Reproduction null
C Eguizabal et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(8), 1186-1195 (2011-06-18)
Gamete failure-derived infertility affects millions of people worldwide; for many patients, gamete donation by unrelated donors is the only available treatment. Embryonic stem cells (ESCs) can differentiate in vitro into germ-like cells, but they are genetically unrelated to the patient.
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Justin K Ichida et al.
Nature chemical biology, 10(8), 632-639 (2014-06-24)
The reprogramming of somatic cells to pluripotency using defined transcription factors holds great promise for biomedicine. However, human reprogramming remains inefficient and relies either on the use of the potentially dangerous oncogenes KLF4 and CMYC or the genetic inhibition of
Hidehito Saito et al.
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
Artículos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.