Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
MAB4304
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-antígeno embrionario específico de estadio-4, clon MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
SSEA-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MC-813-70, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
isotype
IgG3
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Los marcadores de superficie celular utilizados de manera habitual para identificar células madre embrionarias humanas indiferenciadas (hESC) se caracterizaron inicialmente como marcadores de mESC, carcinomas embrionarios de ratón (EC) o células EC humanas. El antígeno embrionario específico de estadio-3 (SSEA-3) y el SSEA-4 se utilizan ampliamente como marcadores de superficie celular para definir las mESC humanas y de ratón. SSEA-3 y SSEA-4 se expresan en hESC no diferenciadas pero no en mESC no diferenciados.
Specificity
Este anticuerpo reacciona con el antígeno embrionario específico de estadio 3 (SSEA-4) que se expresa en la superficie de las células madre de tetracarcinoma humano (EC), las células germinales embrionarias humanas (EG) y las células madre embrionarias humanas (ES). No se observa inmunorreactividad con las células EC, ES o EG murinas indiferenciadas. La expresión del SSEA-4 se reduce tras la diferenciación de las células EC humanas. Por el contrario, la diferenciación de las células EC y ES murinas puede ir acompañada de un aumento en la expresión del SSEA-4.
Immunogen
Línea celular de carcinoma embrionario humano 2102Ep
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
El anticuerpo anti-antígeno embrionario específico de estadio-4, clon MC-813-70, es un anticuerpo contra el antígeno embrionario específico de estadio-4 para utilizar en FC, ELISA, IF, IH.
Inmunohistoquímica: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IH
Inmunofluorescencia: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IF.
ELISA. se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
Citometría de flujo: s sugiere un intervalo de partida de 10-20 µg/ml.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Diferenciación pluripotente temprana
Physical form
IgG3 monoclonal de ratón purificada líquida en disolución tampón que contiene PBS 0,02 M, NaCl 0,25 M, a pH 7,6 con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células madre embrionarias (ES) humanas pluripotentes
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
James A Byrne et al.
PloS one, 4(9), e7118-e7118 (2009-09-24)
The derivation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) provides new possibilities for basic research and novel cell-based therapies. Limitations, however, include our current lack of understanding regarding the underlying mechanisms and the inefficiency of reprogramming. Here, we report identification and
Lei Kang et al.
Stem cells and development, 25(7), 556-568 (2016-02-18)
Podocalyxin-like protein (PODXL) is a member of CD34 family proteins. It is the protein that carries many post-translational epitopes responsible for various pluripotent surface markers including TRA-1-60, TRA-1-81, GCTM2, GP200, and mAb84. However, PODXL has not attracted the attention of
Hidehito Saito et al.
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
Livia Eiselleova et al.
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated
Epigenetic characterization of the FMR1 gene and aberrant neurodevelopment in human induced pluripotent stem cell models of fragile X syndrome.
Sheridan, SD; Theriault, KM; Reis, SA; Zhou, F; Madison, JM; Daheron, L; Loring, JF; Haggarty, SJ
Testing null