The concentration of this antibody is 1 mg/mL.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2278
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
17 kDa
Immunogen
Epítopo: Ser10
Péptido lineal que corresponde a la histona H3 humana en la Ser10.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: Dilución 1:500 de un lote representativo de Histona H3 detectada en células HeLa y A431.
Análisis de inmunoprecipitación: 10 µg de lote representativo de fosfohistona H3 (Ser10) inmunoprecipitada de extracto ácido de células HeLa y lisado RIPA extraído con ácido de células HeLa tratadas con Colcemid.
Análisis del ensayo Beadlyte: Un lote representativo reconoce la histona H3 fosforilada en la Ser10 mediante ensayo Luminex.
Análisis de inmunoprecipitación: 10 µg de lote representativo de fosfohistona H3 (Ser10) inmunoprecipitada de extracto ácido de células HeLa y lisado RIPA extraído con ácido de células HeLa tratadas con Colcemid.
Análisis del ensayo Beadlyte: Un lote representativo reconoce la histona H3 fosforilada en la Ser10 mediante ensayo Luminex.
Categoría investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
El marcador de la mitosis, el anticuerpo anti-fosfo-histona H3 (Ser10) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la histona H3 fosforilada en la serina 10. Este anticuerpo, también conocido como Anti-H3S10p, ha sido validado en ICC, IP y WB.
Subcategoría investigación
Histonas
Histonas
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce a la histona H3 cuando está fosforilada en la Ser10.
Physical form
Presentación: Purificado
Proteína A purificada
Suero policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,150mM con acida sódica al 0,05%.
Preparation Note
2 - 8°C durante un máximo de 6 meses.
Analysis Note
Control
Extracto ácido HeLa tratado con Colcemid
Extracto ácido HeLa tratado con Colcemid
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido HeLa tratado con Colcemid.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 – 1 µg/ml de este anticuerpo detectaron la histona H3 en 10 µg del extracto ácido HeLa tratado con Colcemid.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 – 1 µg/ml de este anticuerpo detectaron la histona H3 en 10 µg del extracto ácido HeLa tratado con Colcemid.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description Upstate®, from rabbit | description clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) |
Millipore H3 Ser10 phospho antibody for immunoprecipitation | - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Could you tell me the concentration of this antibody?
1 answer-