IQ700XPKIT
Kit de purificación de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7003/05
For Milli-Q® IQ 7003 and 7005 ultrapure water systems. This product replaces IQ700XPKT1.
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
- Cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 03/05 compuesto por un filtro plegado para la eliminación de partículas, minerales y coloides, y un bloque de carbono para la eliminación de cloro libre. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejora el rendimiento del sistema.
- El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® para agua purificada Elix® contiene innovadores medios de intercambio iónico IQnano™ para eliminar iones hasta concentraciones traza y carbón activado sintético de alta calidad que actúa sobre las trazas de contaminantes orgánicos.
- Filtro de ventilación del depósito para proteger el agua purificada (Tipo II) almacenada de la contaminación atmosférica. Contiene carbón activado, cal sodada y una membrana de filtración para evitar que entre aire impuro en el depósito.
Application
- Para los sistemas de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7003/05
- Este kit combina un cartucho de pretratamiento IPAK Gard® que protege las membranas de RO y.un cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® para agua de alimentación Elix® que garantiza la producción uniforme de agua ultrapura
- El filtro de ventilación del depósito protege el agua purificada (Tipo II) almacenada de la contaminación atmosférica.
Features and Benefits
- Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación
- El 63 % de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Gard® y el 78 % de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Quanta® incluidos en este kit cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Contenido relacionado
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.