Documentos
IPAKICPK1
Milli-Q
Kit de fungibles de Milli-Q® IQ Element
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
IPAK Quanta®
parameter
(Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
1.5 L/min flow rate (Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
pore size
0.1 μm filter (final filter)
compatibility
for use with Milli-Q® Element
General description
El kit de fungibles Milli-Q® IQ Element consta de un cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® ICP y un filtro final Optimizer LW de 0,1 μm. El cartucho de ultrafiltración elimina los iones hasta niveles de trazas mientras que el filtro elimina las partículas del agua de alimentación para producir agua ultrapura de gran calidad.
Application
El agua ultrapura producida es adecuada para análisis sensibles mediante ICP-MS, GF-AAS y IC de trazas.
Features and Benefits
  • Para una purificación óptima del agua ultrapura hasta niveles iónicos de ppt y sub-ppt.
  • Los cartuchos de purificación se han diseñado para poder ser sustituidos sin esfuerzo.
Legal Information
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany