W290017
Ácido fosfórico
85 wt. % in H2O, FCC, FG
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
Seleccione un Tamaño
$29.200
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
Halal
Kosher
$29.200
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
84.0-86% (by NaOH, titration)
Formulario
liquid
concentración
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%passes test
fluoride (F-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤1500 ppm
trazas de catión
As: ≤1 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
faint
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Aplicación
- A Novel Resistive Sensor Network Utilizing an SAP-Enhanced Ionic Layer and CNT Doping for Multipoint Pressure Measurement.: This article showcases the role of phosphoric acid solutions in creating sensitive and accurate pressure sensors for various technological applications, from healthcare to consumer electronics (Fan et al., 2024).
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?