HNWP04700
Filtro de malla de nailon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
descripción
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
diám. del filtro
47 mm
grosor
170 μm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
punto de burbuja
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de la limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Aplicación
- Clarificación de disoluciones
- Eliminación de partículas
- Análisis de partículas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.