Saltar a
GPWP04700
Membrana de filtración Millipore Express PLUS
greener alternative
Alternativa más ecológica
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PES, tamaño de poro 0,22 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size
Material:
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: GPWP
La membrana Millipore Express PLUS proporciona filtración ultrarrápida de medios de cultivo tisular, aditivos, disoluciones tampón y otras disoluciones acuosas. Esta membrana de gran rendimiento y baja adsorción de proteínas se utiliza también en muchas de nuestras unidades de filtración estériles listas para usar.
Características y beneficios:
•La filtración ultrarrápida y el elevado rendimiento acortan la duración del proceso
•Pueden esterilizarse en autoclave, con óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de esterilización mediante filtración
Aplicaciones:
Esterilización mediante filtración, filtración de disoluciones tampón, filtración de medios de cultivo de tejido
Tipo de filtro: Filtro de membrana
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Esterilización por filtración
  • Filtración de disoluciones tampón
  • Filtración de medios de cultivo de tejidos
  • Filtración de muestras para ensayos analíticos PFAS (LC-MS)
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HPWP04700HPWP09050GPWP01300
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
diam.
47 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
13 mm
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
material
plain filter, white filter, polyethersulfone membrane
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)