58067
Nylon 66 filter membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
MEMBRANES NYLON 66 .45UM PK/50
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Nylon 66 Filter Membranes, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
Materiales
Nylon 66 filter membrane
Características
hydrophilic
envase
pkg of 50 ea
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.